2-Chlor-6-methoxypyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L05997.14 L05997.06
L05997.14EA 99.4 EUR
L05997.14 L05997.06
2-Chlor-6-methoxypyridin ≥98%
2-Chloro-6-methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 17228-64-7 Molecular Formula: C6H6ClNO Formula Weight: 143.57 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5280 Boiling Point: 185-186° Beilstein Reference: 1364500 MDL No.: MFCD00006265
Formel: C₆H₆ClNO
Siedepunkt: 185…186 °C
Dichte: 1,207
Flammpunkt: 76 °C (168 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006265
CAS-Nummer: 17228-64-7
EINECS: 241-264-9