1,2,6-Hexantriol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1,2,6-Trihydroxyhexane
L06032.14
L06032.14EA
46.2
EUR
L06032.14
1,2,6-Hexantriol 96%
1,2,6-Hexantriol
Purity: 96%
CAS No.: 106-69-4
Molecular Formula: C6H14O3
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 191°(375°F)
Refractive Index: 1.4760
Melting Point: -20°
Boiling Point: 166-168°/2mm
Beilstein Reference: 1304479
MDL No.: MFCD00002976
Formel:
C₆H₁₄O₃ Molecular Weight: 134.18 g/mol Siedepunkt: 166…168 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 1.106 Flammpunkt: 191 °C (375 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002976 CAS-Nummer: 106-69-4 EINECS: 203-424-6 |