2-(4-Methoxyphenyl)ethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-(4-Methoxyphenyl)ethylalkohol, 4-Methoxyphenethylalkohol
L06158.09
L06158.18
L06158.09EA
42.2
EUR
L06158.09
L06158.18
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 702-23-8
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₂O₂ Siedepunkt: 334…336 °C Schmelzpunkt: 26…30 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002900 CAS-Nummer: 702-23-8 EINECS: 211-866-6 |