4,5-Dimethoxyanthranilsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure, 6-Aminoveratrumsäure, 6-Aminoveratrinsäure
L06205.14
L06205.14EA 71.5 EUR
L06205.14
4,5-Dimethoxyanthranilsäure 98%
4,5-Dimethoxyanthranilsäure
Purity: 98% CAS No.: 5653-40-7 Molecular Formula: C9H11NO4 Formula Weight: 197.19 Melting Point: ca 155-158° dec. Beilstein Reference: 782814
Formel: C₉H₁₁NO₄
Molecular Weight: 197.19 g/mol
Siedepunkt: 359
Schmelzpunkt: ∼155…158 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011671
CAS-Nummer: 5653-40-7
EINECS: 227-095-3