(Dimethylamino)acetaldehyddiethylacetal 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 95%
CAS No.: 3616-56-6
Molecular Formula: (CH3)2NCH2CH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 161.25
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4115
Odour: Amine-like
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 1739149
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009232
Formel:
C₈H₁₉NO₂ Siedepunkt: 164…166 °C Dichte: 0,876 Flammpunkt: 45 °C (113 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009232 CAS-Nummer: 3616-56-6 EINECS: 222-800-0 ADR: 3,III |