Ethylchlorformiat ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L06311.22 L06311.36 L06311.06 L06311.C4 L06311.PG
L06311.22EA 31.4 EUR
L06311.22 L06311.36 L06311.06 L06311.C4 L06311.PG
Ethylchlorformiat ≥97%
Ethylchlorformiat
Formel: C₃H₅ClO₂
Siedepunkt: 92…93 °C
Schmelzpunkt: –81 °C
Dichte: 1,136
Flammpunkt: 10 °C (50 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000644
CAS-Nummer: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,3784

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR