5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(5-Chloro-2-(methylamino)phenyl)(phenyl)methanone
L06338.09
L06338.09EA
32.1
EUR
L06338.09
5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon 99%
5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon
Purity: 99%
CAS No.: 1022-13-5
Molecular Formula: C14H12ClNO
Formula Weight: 245.71
Melting Point: 93-98°
Beilstein Reference: 882187
Formel:
C₁₄H₁₂ClNO Molecular Weight: 245,71 g/mol Schmelzpunkt: 93…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008284 CAS-Nummer: 1022-13-5 EINECS: 213-822-1 |