4-(Aminomethyl)pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Picolamin, 4-Picolylamin, 4-Pyridylmethylamin, (4-Pyridyl)methylamin
L06345.14 L06345.22
L06345.14EA 53.5 EUR
L06345.14 L06345.22
4-(Aminomethyl)pyridin ≥97%
4-(Aminomethyl)pyridine
Purity: 97+% CAS No.: 3731-53-1 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5515 Odour: Amine-like Melting Point: -8° Boiling Point: 230° Beilstein Reference: 108057 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00006449
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 230 °C
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1,069
Flammpunkt: 108 °C (226 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006449
CAS-Nummer: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6
ADR: 8,II