4-Chlorbutyrophenon ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: γ-Chlorbutyrophenon, ω-Chlorbutyrophenon
L06383.14
L06383.14EA 158 EUR
L06383.14
4-Chlorbutyrophenon ≥95%
4-Chlorbutyrophenon
Purity: 95% CAS No.: 939-52-6 Molecular Formula: C10H11ClO Formula Weight: 182.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: 19-20° Boiling Point: 138-140°/5mm Beilstein Reference: 878974 MDL No.: MFCD00001005
Formel: (C₆H₅)C(O)(CH₂)₃Cl
Molecular Weight: 182,65 g/mol
Siedepunkt: 138…140 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 19…20 °C
Dichte: 1,137
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001005
CAS-Nummer: 939-52-6
EINECS: 213-362-1