1,7-Heptandiol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Heptamethylenglycol, 1,7-Dihydroxyheptan, Heptamethylenglykol
L06384.06
L06384.06EA 55.2 EUR
L06384.06
1,7-Heptandiol ≥98%
1,7-Heptandiol
Purity: 98% CAS No.: 629-30-1 Molecular Formula: HO(CH2)7OH Formula Weight: 132.20 Flash Point: 127°(260°F) Refractive Index: 1.4550 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 258-260° Beilstein Reference: 1633482 MDL No.: MFCD00002987
Formel: C₇H₁₆O₂
Molecular Weight: 132,2 g/mol
Siedepunkt: 258…260 °C
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 0,953
Flammpunkt: 127 °C (260 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002987
CAS-Nummer: 629-30-1
EINECS: 211-085-0