1-Phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-ylamine ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L06476.09
L06476.09EA
52.6
EUR
L06476.09
1-Phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-ylamine ≥98%
1-Phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-ylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 3314-35-0
Molecular Formula: C9H11N3
Formula Weight: 161.21
Melting Point: 167-170°
Beilstein Reference: 139162
MDL No.: MFCD00051730
Formel:
C₉H₁₁N₃ Molecular Weight: 161,21 g/mol Schmelzpunkt: 167…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051730 CAS-Nummer: 3314-35-0 EINECS: 222-005-9 |