5-Amino-1H-indazol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L06705.06
L06705.14
L06705.06EA
47
EUR
L06705.06
L06705.14
5-Amino-1H-indazol 98%
5-Amino-1H-indazole
Purity: 98%
CAS No.: 19335-11-6
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Odour: Odourless
Melting Point: 172-178°
Beilstein Reference: 3259
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00037975
Formel:
C₇H₇N₃ Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 172…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037975 CAS-Nummer: 19335-11-6 EINECS: 242-971-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |