1,2:7,8-Diepoxyoctan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L06768.09
L06768.09EA 85 EUR
L06768.09
1,2:7,8-Diepoxyoctan ≥97%
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Purity: 97% CAS No.: 2426-07-5 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 238-240° Beilstein Reference: 104873 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00005155
Formel: C₈H₁₄O₂
Siedepunkt: 238…240 °C
Dichte: 0,997
Flammpunkt: 97 °C (206 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005155
CAS-Nummer: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
ADR: 8,III