1-(2-Aminophenyl)pyrrol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L06887.03
L06887.06
L06887.03EA
26.6
EUR
L06887.03
L06887.06
1-(2-Aminophenyl)pyrrol ≥98%
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Purity: 98+%
CAS No.: 6025-60-1
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 93-94°
Beilstein Reference: 1307631
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Schmelzpunkt: 93…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005344 CAS-Nummer: 6025-60-1 EINECS: 227-884-2 |