3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
5-Aza-1H-benzoimidazole, 5-Azabenzimidazole
L06930.03
L06930.03EA
87.9
EUR
L06930.03
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 98%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 272-97-9
Molecular Formula: C6H5N3
Formula Weight: 119.13
Melting Point: 170-173°
Beilstein Reference: 2601
MDL No.: MFCD00051808
Formel:
C₆H₅N₃ Schmelzpunkt: 170…173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051808 CAS-Nummer: 272-97-9 |