2-Amino-3,5-dimethylbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dimethylanthranilic acid
L07003.06
L07003.06EA
187
EUR
L07003.06
2-Amino-3,5-dimethylbenzoesäure 98%
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 14438-32-5
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: 189-194°
Beilstein Reference: 1101785
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 189…194 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017099 CAS-Nummer: 14438-32-5 |