2-(Allylthio)nicotinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L07090.06
L07090.06EA
50.9
EUR
L07090.06
2-(Allylthio)nicotinsäure ≥98%
2-(Allylthio)nicotinsäure
Purity: 98%
CAS No.: 175135-25-8
Molecular Formula: C9H9NO2S
Formula Weight: 195.24
Melting Point: 144-149°
MDL No.: MFCD00051681
Formel:
C₉H₉NO₂S Molecular Weight: 195.24 g/mol Schmelzpunkt: 144…149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051681 CAS-Nummer: 175135-25-8 |