Ethyl-4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L07121.06
L07121.06EA
104
EUR
L07121.06
Ethyl-4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 774-07-2
Molecular Formula: C7H9N3O2S
Formula Weight: 199.23
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 176363
MDL No.: MFCD00023227
Formel:
C₇H₉N₃O₂S Molecular Weight: 199,23 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 260 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023227 CAS-Nummer: 774-07-2 |