3-Methyl-1-phenyl-2-butanon 96%
Lieferant: Thermo Scientific
L07176.06
L07176.06EA 86.6 EUR
L07176.06
3-Methyl-1-phenyl-2-butanon 96%
3-Methyl-1-phenyl-2-butanon
Purity: 96% CAS No.: 2893-05-2 Molecular Formula: C11H14O Formula Weight: 162.23 Refractive Index: 1.5040 Boiling Point: 237-240° MDL No.: MFCD00040487
Formel: (C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 237…240 °C
Dichte: 0,968
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040487
CAS-Nummer: 2893-05-2
EINECS: 220-765-6