2-Ethyl-9,10-anthrachinon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
2-Ethylanthrachinon
L07206.06
L07206.06EA
22.2
EUR
L07206.06
2-Ethyl-9,10-anthrachinon ≥98%
2-Ethyl-9,10-anthrachinon
Purity: 98%
CAS No.: 84-51-5
Molecular Formula: C16H12O2
Formula Weight: 236.27
Flash Point:
Formel:
C₁₆H₁₂O₂ Siedepunkt: 180…190 °C Schmelzpunkt: 107…111 °C Flammpunkt: >210 °C (410 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001237 CAS-Nummer: 84-51-5 EINECS: 201-535-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...