1,2-Epoxydecan ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

L07289.06 L07289.14
L07289.06EA 27.4 EUR
L07289.06 L07289.14
1,2-Epoxydecan ≥97%
1,2-Epoxydecane

Purity: 97% CAS No.: 2404-44-6 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4290 Boiling Point: 92-93°/14mm Beilstein Reference: 104132 MDL No.: MFCD00005158

Formel: C₁₀H₂₀O
Siedepunkt: 92…93 °C (14 mmHg)
Dichte: 0,840
Flammpunkt: 78 °C (172 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005158
CAS-Nummer: 2404-44-6
EINECS: 219-295-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR