(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 150-400 ppm

L07356.AE L07356.AP
L07356.AEEA 26.6 EUR
L07356.AE L07356.AP
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99% stabilisiert
(±)-2-Methyltetrahydrofuran

Stabilized with ca 150-400 ppm BHT


Purity: 99% CAS No.: 96-47-9 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: -11°(12°F) Refractive Index: 1.4060 Melting Point: -136° Boiling Point: 80-82° Beilstein Reference: 102448 UN No.: 2536 MDL No.: MFCD00005367

Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 80…82 °C
Schmelzpunkt: –136 °C
Dichte: 0,856
Flammpunkt: –11 °C (–12 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005367
CAS-Nummer: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR