Ethyl-2,6-dimethylbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Ethyl 2,6-dimethylbenzoate
L07381.06
L07381.06EA 179 EUR
L07381.06
Ethyl-2,6-dimethylbenzoat ≥98%
Ethyl-2,6-dimethylbenzoat
Purity: 98% CAS No.: 36596-67-5 Molecular Formula: C11H14O2 Formula Weight: 178.23 Refractive Index: 1.4980 Boiling Point: 78-80°/0.9mm MDL No.: MFCD00051785
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Siedepunkt: 78…80 °C (0,9 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051785
CAS-Nummer: 36596-67-5