Ethyl-1-benzyl-3-oxo-4-piperidincarboxylathydrochlorid 90%, tech.
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 1-Benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate HCl, Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, Ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
L07472.03
L07472.03EA
25.9
EUR
L07472.03
Ethyl-1-benzyl-3-oxo-4-piperidincarboxylathydrochlorid 90%, tech.
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Purity: 90%
CAS No.: 52763-21-0
Molecular Formula: C15H19NO3.HCl
Formula Weight: 297.78
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 3749159
MDL No.: MFCD00012792
Formel:
C₁₅H₂₀ClNO₃ Molecular Weight: 297,78 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 158 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012792 CAS-Nummer: 52763-21-0 EINECS: 258-162-5 |