Ethidiumbromid ≥98% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
L07482.03 L07482.06
L07482.03EA 40.6 EUR
L07482.03 L07482.06
Ethidiumbromid ≥98% (Trockengewicht)
Ethidiumbromid
Purity: 98% CAS No.: 1239-45-8 Molecular Formula: C21H20BrN3 Formula Weight: 394.32 Odour: Weak Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 3642536 Merck Reference: 14,4731 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011724
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Siedepunkt: 72 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼ 261 °C (Zers.)
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,4731