ω-Brom-2-methoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L07696.03
L07696.06
L07696.03EA
31.1
EUR
L07696.03
L07696.06
ω-Brom-2-methoxyacetophenon ≥98%
ω-Brom-2-methoxyacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 31949-21-0
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₉H₉BrO₂ Siedepunkt: 130 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 42…46 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000196 CAS-Nummer: 31949-21-0 EINECS: 250-870-2 UN: 3261 ADR: 8,III |