Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 94%
CAS No.: 13292-87-0
Molecular Formula: C2H9BS
Formula Weight: 75.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -38°
Boiling Point: ca 44° dec.
Beilstein Reference: 3663489
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013189
Formel:
C₂H₉BS Siedepunkt: ∼44 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 0,801 Flammpunkt: –1 °C (30 °F) |
MDL:
MFCD00013189 CAS-Nummer: 13292-87-0 EINECS: 236-313-6 UN: 2924 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...