4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diamine
L07888.14
L07888.14EA 137 EUR
L07888.14
4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 1005-39-6 Molecular Formula: C5H8N4S Formula Weight: 156.21 Melting Point: 187-191° Beilstein Reference: 127235 MDL No.: MFCD00023241
Formel: C₅H₈N₄S
Molecular Weight: 156,21 g/mol
Schmelzpunkt: 187…191 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023241
CAS-Nummer: 1005-39-6
EINECS: 213-735-9