4-Ethylbenzonitril 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: p-Ethylbenzonitrile
L07921.09
L07921.09EA 98.8 EUR
L07921.09
4-Ethylbenzonitril 98%
4-Ethylbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 25309-65-3 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 237° Beilstein Reference: 2040912 MDL No.: MFCD00016383
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 237 °C
Dichte: 0,956
Flammpunkt: 97 °C (206 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016383
CAS-Nummer: 25309-65-3
EINECS: 246-811-5