1-Chlor-4-ethylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro(ethylbenzene)
L07931.06
L07931.06EA
88.5
EUR
L07931.06
1-Chlor-4-ethylbenzol ≥97%
1-Chlor-4-ethylbenzol
Purity: 97%
CAS No.: 622-98-0
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.5175
Odour: Aromatic
Boiling Point: 184-185°
Beilstein Reference: 1099335
MDL No.: MFCD00040855
Formel:
C₈H₉Cl Molecular Weight: 140,61 g/mol Siedepunkt: 184…185 °C Dichte: 1,030 Flammpunkt: 62 °C (144 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040855 CAS-Nummer: 622-98-0 EINECS: 210-763-3 |