(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propandiol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L07943.14 L07943.22 L07943.36
L07943.14EA 22.9 EUR
L07943.14 L07943.22 L07943.36
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propandiol 97%
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propandiol

Purity: 97% CAS No.: 621-56-7 Molecular Formula: C7H17NO2 Formula Weight: 147.22 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4602 Boiling Point: 233-235° Beilstein Reference: 1737402 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00004716

Formel: C₇H₁₇NO₂
Siedepunkt: 233…235 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,970
Flammpunkt: 107 °C (224 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004716
CAS-Nummer: 621-56-7
EINECS: 210-693-3
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR