3-Methylstyrol ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Vinyltoluol
Stabilisierung:
Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC) 0,10 %
L08072.06
L08072.06EA
56.8
EUR
L08072.06
3-Methylstyrol ≥98% stabilisiert
3-Methylstyrol
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98%
CAS No.: 100-80-1
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5410
Odour: Pungent
Melting Point: -82 to -81°
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 1304618
UN No.: 2618
MDL No.: MFCD00008617
Formel:
C₉H₁₀ Molecular Weight: 118,18 g/mol Siedepunkt: 170…171 °C Schmelzpunkt: –82 to –81 °C Dichte: 0,900 Flammpunkt: 51 °C (123 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008617 CAS-Nummer: 100-80-1 EINECS: 202-889-2 UN: 2618 ADR: 3,III |