2-(1-Pyrrolidinyl)phenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L08178.03 L08178.06
L08178.03EA 57.4 EUR
L08178.03 L08178.06
2-(1-Pyrrolidinyl)phenol ≥98%
2-(1-Pyrrolidinyl)phenol
Purity: 98% CAS No.: 4787-77-3 Molecular Formula: C10H13NO Formula Weight: 163.22 Melting Point: 109-112° Beilstein Reference: 135437
Formel: C₁₀H₁₃NO
Schmelzpunkt: 109…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051659
CAS-Nummer: 4787-77-3