2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L08207.14 L08207.22
L08207.14EA 70.5 EUR
L08207.14 L08207.22
2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine

Purity: 97% CAS No.: 52334-81-3 Molecular Formula: C6H3ClF3N Formula Weight: 181.55 Flash Point: 62°(143°F) Melting Point: 29-33° Boiling Point: 152-153° Beilstein Reference: 3649688 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042225

Formel: C₆H₃ClF₃N
Siedepunkt: 152…153 °C
Schmelzpunkt: 29…33 °C
Dichte: 1,417
Flammpunkt: 62 °C (143 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042225
CAS-Nummer: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR