4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L08430.06
L08430.06EA
90
EUR
L08430.06
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenon ≥98%
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 1835-11-6
Molecular Formula: C16H16O3
Formula Weight: 256.30
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 1885776
Formel:
C₁₆H₁₆O₃ Schmelzpunkt: 85…87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017326 CAS-Nummer: 1835-11-6 |