6-Benzoylhexanoic acid 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L08431.03
L08431.03EA 50.8 EUR
L08431.03
6-Benzoylhexanoic acid 94%
6-Benzoylhexanoic acid
Purity: 94% CAS No.: 7472-43-7 Molecular Formula: C13H16O3 Formula Weight: 220.27 Melting Point: 83-86° Beilstein Reference: 2694641 MDL No.: MFCD00039608
Formel: C₁₃H₁₆O₃
Schmelzpunkt: 83…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039608
CAS-Nummer: 7472-43-7