Norbornane-2-carboxylic acid überwiegend Endoisomer 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid

L08439.06 L08439.14
L08439.06EA 77.7 EUR
L08439.06 L08439.14
Norbornane-2-carboxylic acid überwiegend Endoisomer 98%
Norbornane-2-carboxylic acid

Purity: 98% CAS No.: 824-62-4 Molecular Formula: C8H12O2 Formula Weight: 140.18 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4855 Melting Point: ca 40° Boiling Point: 134-136°/16mm Beilstein Reference: 2042631 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00167749

Formel: C₈H₁₂O₂
Molecular Weight: 140.18 g/mol
Siedepunkt: 134…136 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼ 40 °C
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167749
CAS-Nummer: 824-62-4
EINECS: 212-532-2
UN: 3261
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR