N- (tert-Butoxycarbonyl) -L-Asparaginsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-Boc-L-aspartic Acid, Boc-Asp-OH
L08498.03 L08498.06
L08498.03EA 23.4 EUR
L08498.03 L08498.06
N- (tert-Butoxycarbonyl) -L-Asparaginsäure 98%
N- (tert-Butoxycarbonyl) -L-Asparaginsäure
Purity: 98% CAS No.: 13726-67-5 Molecular Formula: C9H15NO6 Formula Weight: 233.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 115° Beilstein Reference: 1913973 Optical Rotation: -5.5° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00037279
Formel: C₉H₁₅NO₆
Schmelzpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037279
CAS-Nummer: 13726-67-5
EINECS: 237-294-7