4-(2-Methyl-2-propanyl)-2,6-dinitrophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L08670.14
L08670.14EA
54
EUR
L08670.14
4-(2-Methyl-2-propanyl)-2,6-dinitrophenol ≥97%
4-tert-Butyl-2,6-dinitrophenol
Purity: 97%
CAS No.: 4097-49-8
Molecular Formula: C10H12N2O5
Formula Weight: 240.22
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 1986466
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00051969
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₅ Molecular Weight: 240,22 g/mol Schmelzpunkt: 93…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051969 CAS-Nummer: 4097-49-8 EINECS: 223-856-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |