3-Methoxy-N,N-dimethylanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L08700.09
L08700.09EA
103
EUR
L08700.09
3-Methoxy-N,N-dimethylanilin ≥98%
3-Methoxy-N,N-dimethylanilin
Purity: 98%
CAS No.: 15799-79-8
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Refractive Index: 1.5590
Boiling Point: 113-114°/6mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00051779
Formel:
C₉H₁₃NO Siedepunkt: 113…114 °C (6 mmHg) Dichte: 1,031 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051779 CAS-Nummer: 15799-79-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |