6-Methylnicotinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methyl-3-pyridincarbonsäure, 6-Methylpyridin-3-carbonsäure
L08877.03 L08877.06 L08877.14
L08877.03EA 28.6 EUR
L08877.03 L08877.06 L08877.14
6-Methylnicotinsäure ≥99%
6-Methylnicotinsäure
Purity: 99% CAS No.: 3222-47-7 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: 210-215° Beilstein Reference: 112049
Formel: C₇H₇NO₂
Schmelzpunkt: 210…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006341
CAS-Nummer: 3222-47-7