Methyl-2-methylnicotinat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-methylnicotinate
L09074.06 L09074.14
L09074.06EA 77.2 EUR
L09074.06 L09074.14
Methyl-2-methylnicotinat ≥97%
Methyl-2-methylnicotinat
Purity: 97% CAS No.: 65719-09-7 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Refractive Index: 1.5165 Boiling Point: 102-104°/10mm MDL No.: MFCD00051961
Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: 102…104 °C (10 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051961
CAS-Nummer: 65719-09-7