Propargyl acrylate 96% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 200 ppm
Stab. with ca 200ppm BHT
Purity: 96%
CAS No.: 10477-47-1
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Pungent
Boiling Point: 138°
Beilstein Reference: 1902961
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00078451
Formel:
C₆H₆O₂ Siedepunkt: 138 °C Dichte: 0,995 Flammpunkt: 43 °C (109 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00078451 CAS-Nummer: 10477-47-1 EINECS: 233-975-8 UN: 3272 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...