Tetraethylharnstoff ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
1,1,3,3-Tetraethylurea
L09458.06
L09458.14
L09458.06EA
28.8
EUR
L09458.06
L09458.14
Tetraethylharnstoff ≥99%
Tetraethylharnstoff
Purity: 99%
CAS No.: 1187-03-7
Molecular Formula: (CH3CH2)2NCON(CH2CH3)2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 1763126
MDL No.: MFCD00042881
Formel:
C₉H₂₀N₂O Molecular Weight: 172.27 g/mol Siedepunkt: 212…214 °C Dichte: 0.910 Flammpunkt: 81 °C (177 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042881 CAS-Nummer: 1187-03-7 EINECS: 214-696-0 |