(2-Bromethyl)cyclohexan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L09466.14
L09466.06
L09466.03
L09466.14EA
264
EUR
L09466.14
L09466.06
L09466.03
(2-Bromethyl)cyclohexan ≥99%
(2-Bromethyl)cyclohexan
Purity: 99%
CAS No.: 1647-26-3
Molecular Formula: C8H15Br
Formula Weight: 191.12
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 70-71°/6mm
Beilstein Reference: 1919816
MDL No.: MFCD00019398
Formel:
C₈H₁₅Br Siedepunkt: 70…71 °C (6 mmHg) Dichte: 1,221 Flammpunkt: 96 °C (204 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019398 CAS-Nummer: 1647-26-3 EINECS: 216-712-1 |