3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Hydroxy-2H,2H-perfluoro-3-methylbutanoic acid
L09516.06
L09516.06EA 170 EUR
L09516.06
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid 97%
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Purity: 97% CAS No.: 1547-36-0 Molecular Formula: C5H4F6O3 Formula Weight: 226.08 Melting Point: 85-89° Beilstein Reference: 1911706 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00040910
Formel: C₅H₄F₆O₃
Schmelzpunkt: 85…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040910
CAS-Nummer: 1547-36-0
ADR: 8,III