(Aminomethyl)phosphonsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: (Aminomethyl)phosphonic Acid, AMPA

L09833.03 L09833.MD L09833.06
L09833.03EA 142 EUR
L09833.03 L09833.MD L09833.06
(Aminomethyl)phosphonsäure 99%
(Aminomethyl)phosphonic acid

Purity: 99% CAS No.: 1066-51-9 Molecular Formula: CH6NO3P Formula Weight: 111.04 Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 1701219

Formel: CH₆NO₃P
Schmelzpunkt: ∼ 290 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008105
CAS-Nummer: 1066-51-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR