Dibenzylphosphonat 90+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 90+%
CAS No.: 17176-77-1
Molecular Formula: C14H15O3P
Formula Weight: 262.25
Flash Point:
Formel:
C₁₄H₁₅O₃P Siedepunkt: 110…120 °C (0,1 mmHg) Dichte: 1,187 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004774 CAS-Nummer: 17176-77-1 EINECS: 241-226-1 Merck Index: 14,3014 |