n-Hexan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L09938.AD L09938.AK L09938.AU
L09938.ADEA 25.3 EUR
L09938.AD L09938.AK L09938.AU
n-Hexan ≥99%
n-Hexan
Purity: 99% CAS No.: 110-54-3 Molecular Formula: CH3(CH2)4CH3 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Refractive Index: 1.3750 Odour: Weak, characteristic Melting Point: -95° Boiling Point: 69° Beilstein Reference: 1730733 Merck Reference: 14,4694 UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00009520
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Siedepunkt: 69 °C
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,659
Flammpunkt: –23 °C (–9 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM