Acrylsäure-isobornylester ≥85% stabilisiert, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
L09977.30
L09977.30EA 70.6 EUR
L09977.30
Acrylsäure-isobornylester ≥85% stabilisiert, tech.
Isobornyl acrylate
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 85% CAS No.: 5888-33-5 Molecular Formula: C13H20O2 Formula Weight: 208.30 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.4795 Odour: Characteristic Melting Point: -35° Boiling Point: 104-106°/4.5mm Beilstein Reference: 2254825 UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00080424
Formel: C₁₃H₂₀O₂
Siedepunkt: 104…106 °C (4,5 mmHg)
Schmelzpunkt: < –35 °C
Dichte: 0,970
Flammpunkt: 108 °C (226 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080424
CAS-Nummer: 5888-33-5
EINECS: 227-561-6
UN: 3082
ADR: 9,III